Key Documents
810350P
Avanti
Fluoro azasterol
new
Sinonimo/i:
(1R,11aR)-11a-methyl-1-(5-methylhexyl)-2,10,11,11a-tetrahydro-1H-naphtho[1,2-g]indol-7-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31NO
Peso molecolare:
349.51
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810350P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
fluorescent lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Applicazioni
Fluorescence
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810350P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3