Documenti fondamentali
810162P
Avanti
14:0-12:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810162P, powder
Sinonimo/i:
1-myristoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H68N5O13P
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810162P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810162P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
NBD PG is a fluorophore having fluorescent 7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl (NBD) label attached to phosphatidylglycerol (PG). PG is the second most abundant surfactant phospholipid.
Azioni biochim/fisiol
7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl (NBD) labeled fluorescence lipids are used to study the organization of membranes, micelles and reverse micelles. Phosphatidylglycerol (PG) is involved in alveolar stability and plays a vital role in the regulation of innate immune response.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810162P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)