Documenti fondamentali
790625C
Avanti
DC-Chol/DOPE Blend
Avanti Research - A Croda Brand 790625C
Sinonimo/i:
DC-Chol/DOPE Blend, DC-Cholesterol/Dioleoyl Phosphatidylethanolamine (30:70, w/w)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (790625C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 790625C
Concentrazione
10 mg/mL (790625C-25mg)
Tipo di lipide
cationic lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
DC-Chol/DOPE blend is a cationic lipid blend.
DC-Chol/DOPE is a blend of a cationic lipid : 3b-[N-(N′, N′ dimethyl-aminoethane)carbomyl] (DC-Chol ) and a neutral lipid : dioleoyl phosphatidylethanolamine (DOPE).
Azioni biochim/fisiol
The DC-Chol/DOPE blend is widely useful in liposome preparation as it influences the process of encapsulation. 1:2 or 3:2 is a preferred molar ratio for DC-Chol/DOPE liposomes.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790625C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aspartoacylase gene transfer to the mammalian central nervous system with therapeutic implications for Canavan disease
Leone P, et al.
Annals of Neurology, 48(1), 27-38 (2000)
Shuoye Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 434(1-2), 155-160 (2012-05-31)
Three most commonly used preparative methods, dry-film, reverse phase evaporation and ethanol injection were employed to prepare cationic liposomes composed of DC-Chol and DOPE, respectively. The resulting samples were contrasted through morphology observation, particle size and zeta potential analysis. Sephadex