790310P
Avanti
Transfection Reagent I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790310P, powder
Sinonimo/i:
Transfection Reagent I, Transfection Reagent I, contains DOTAP:DOPE (1:1 w/w)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (790310P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (790310P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (790310P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (790310P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790310P
applicazioni
advanced drug delivery
Tipo di lipide
cationic lipids
transfection
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)