Documenti fondamentali
700388P
Avanti
Tauroallocholic Acid Sodium Salt
new
Sinonimo/i:
5α-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt, Tauroallocholate sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44NNaO7S
Peso molecolare:
537.68
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (pkg of 1 X 5MG (700388P-5MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Applicazioni
Lipids Research
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700388P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3