Documenti fondamentali
700356P
Avanti
Ent-Androstenedione
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Androst-4-ene-3,17-dione, (8α,9β,10α,13α,14β)-
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26O2
Peso molecolare:
286.41
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg ((700356P-1MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700356P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3