Documenti fondamentali
700350P
Avanti
Ent-Testosterone
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Ent-17α-hydroxyandrost-4-en-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28O2
Peso molecolare:
288.42
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700350P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)