Documenti fondamentali
700320P
Avanti
Chenodeoxycholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3α, 7α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38Na2O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
516.60
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700320P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)