Documenti fondamentali
700247P
Avanti
Tauroursodeoxycholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-cholanic acid-3α,7ß-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44NNaO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-;/m1./s1
IYPNVUSIMGAJFC-JUWYWQLMSA-M
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700247P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)