Documenti fondamentali
700227P
Avanti
Cholenic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholenic acid, 3β-hydroxychol-5-en-24-oic acid, 3-hydroxy-5-cholenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCC(=O)O)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5,15,17-21,25H,4,6-14H2,1-3H3,(H,26,27)
HIAJCGFYHIANNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cholenic acid is a monohydroxy bile acid.
Azioni biochim/fisiol
Cholenic acid serves as a precursor for chenodeoxycholic acid.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)