700137P
Avanti
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand 700137P, powder
Sinonimo/i:
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H40D6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
424.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700137P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700137P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
7β,27-dihydroxycholesterol-d6 is a deuterated derivative of 7β,27-dihydroxycholesterol. 7β,27-dihydroxycholesterol is a substrate for enzyme 11β-hydroxysteroid dehydrogenases (11β-HSDs).
Applicazioni
7β,27-dihydroxycholesterol-d6 has been used as an internal standard in ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS).
Azioni biochim/fisiol
7β,27-dihydroxycholesterol (7β27OHC) serves as a ligand for retinoid-related orphan receptor γ (RORγ). 7β27OHC is also involved in smoothened (Smo) functionality.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700137P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)