Documenti fondamentali
700106P
Avanti
Ent-25-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Ent-25-hydroxycholesterol (unnatural enantiomer)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O2
Peso molecolare:
402.65
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg ((700106P-1MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700106P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)