Documenti fondamentali
700071P
Avanti
24(R)-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5-cholestene-3β,24-diol  ; 24-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Descrizione
cholest-5-ene-3β,24(R)-diol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700071P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
24-hydroxycholesterol (24-OH) is an oxidized product of cholesterol. It is synthesized in the presence of enzyme 24S-hydroxylase (CYP46A1).
Azioni biochim/fisiol
24(S)-hydroxycholesterol is preferred over 24(R)-hydroxycholesterol by human 7α-hydroxylase. However, the porcine enzyme is active towards both isomers. 24-hydroxycholesterol (24-OH) favors sirtuin 1 expression and reduces the tau protein phosphorylation.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700071P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gabriella Testa et al.
Redox biology, 17, 423-431 (2018-06-09)
It is now established that cholesterol oxidation products (oxysterols) are involved in several events underlying Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. Of note, certain oxysterols cause neuron dysfunction and degeneration but, recently, some of them have been shown also to have neuroprotective