700060P
Avanti
desmosterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
24-dehydrocholesterol; 5,24-cholestadien-3β-ol; 110798
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
3β-hydroxy-5,24-cholestadiene
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (700060P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700060P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)