700032P
Avanti
5α,6α-epoxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5α,6α-epoxy-cholesterol; 5α,6α-epoxy-5α-cholestan-3β-ol; cholesterol-5α,6α-epoxide; 110804
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
cholestanol, 5α,6α-epoxy
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700032P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@@]32[C@@H]1C[C@@H]4[C@@H]([C@]3(CC[C@@H](C2)O)C)CC[C@]5([C@H]4CC[C@@H]5[C@@H](CCCC(C)C)C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
PRYIJAGAEJZDBO-ZEQHCUNVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)