610007
Avanti
PC Membranes 0.4um
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Extruder PC Membrane, Polycarbonate Membranes 0.4μm 19mm (100/pk)
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Polycarbonate Membrane for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research™ Mini-Extruder.
Applicazioni
PC Membranes 0.4um has been used to extrude hydrated lipids, for liposome preparation.
Azioni biochim/fisiol
Polycarbonate membranes are useful to prepare uniform and specific sized liposomes by ordered extrusion.
Componenti
Whatman® Nuclepore polycarbonate hydrophilic membrane 10417104
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Ionization Properties of Phospholipids Determined by Zeta Potential Measurements
Sathappa M and Alder NN
Bio-protocol, 6(22) (2016)
Preparation of liposomes of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes
Olson F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 557(1), 9-23 (1979)