300205S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (5 mL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Pegylated Remote Loadable Liposome
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)