Documenti fondamentali
300112S
Avanti
Dox-NP (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Dox-NP (2mL vial)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Descrizione
Dox-NP (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Saggio
>99% (HPLC/MS)
Stato
dispersion
Confezionamento
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
advanced drug delivery
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Dox-NP(2mL vial) is suitable for use:
  • in ultraviolet-visible (UV-vis) spectra, cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) and analytical ultracentrifuge experiments
  • in transmission electron microscopy (TEM) imaging studies
  • to analyse the effect of gold nanoparticle loaded liposomes on anti-tumor and cytotoxicity properties of DOX-NP on Ehrlich tumor
Azioni biochim/fisiol
Dox-NP (doxorubicin loaded nanoparticles) is a liposomal drug encapsulating doxorubicin. This encapsulation reduces the side effects of doxorubicin and increases the effective local dose.
Confezionamento
10 mL amber serum vial (300112S-1EA)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dox-NP is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enhanced Ehrlich tumor inhibition using DOX-NP and gold nanoparticles loaded liposomes
Mady MM, et al.
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(28), 2321-2325 (2015)
Transmission electron microscopy as a tool for the characterization of soft materials: application and interpretation
Franken LE, et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 4(5), 1600476-1600476 (2017)
Analytical ultracentrifugation for analysis of doxorubicin loaded liposomes
Mehn D, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 523(1), 320-326 (2017)