Key Documents
Z743735
ART® Low Retention Barrier Tip
ART 20, size 20 μL, reload tower, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Codice UNSPSC:
41121603
NACRES:
NB.02
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ART 20
reload tower
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2149P-05-RT
tecniche
PCR: suitable
Misura
20 μL
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)