Documenti fondamentali
Z743307
Julabo® external Pt 100 bath sensors
m+r in-line sensor with m16x1 male connector, cable L 1.5 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8981020
Lungh. cavo
1.5 m
Descrizione generale
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)