Z743301
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 1200 mm × 6 mm, PTFE-coated stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiali
PTFE-coated stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8891006
L × diam.
1200 mm × 6 mm
Descrizione generale
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)