Documenti fondamentali
Z743270
Julabo® tube clamp
size 4, for 3/4 inch i.d. reinforced tubing
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970483
Descrizione generale
Tube clamps for ensuring secure fixing of tubing from the application to the temperature control instrument.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)