Z742604
myVolt™ Touch power supply
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
5 - 400 mA (Max Wattage: 80W; Voltage Output: 10-300V (5V increments))
Caratteristiche
output terminals: 4 pairs
touchscreen control; Dual orientation, auto rotating display
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E2301
Compatibilità
with most brands of gel boxes
Descrizione generale
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and the instruments can securely be stacked for use with additional gel rigs.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)