Z742526
Block for digital dry bath and MyBlock™
Holds 1 x 96-well PCR plate
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 1 x 96-well PCR plate
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSWPCR1
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
For use with Benchmark Digital Dry Bath
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)