Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 4 x tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific T5000-A-IS
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742469-1EA | 4061835329571 |