Z742454
Mircrotube adapter for Orbi-Shaker™ MP and Incu-Mixer™ MP
holds 20 x 0.5 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Caratteristiche
holds 20 x 0.5 mL
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BT1500-A05
Descrizione generale
Microtube Adapter for microplate shakers BT1500 and H6004; shakers will fit max 4 adapters
Note legali
Incu-Mixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)