Key Documents
Z742442
Incu-Shaker Mini dedicated platform
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Caratteristiche
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H1000-P-500
Descrizione generale
Dedicated platform for the Incu-Shaker Mini that features a non-slip rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
Note legali
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)