Z741005
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
18 mm × 150 mm
Capacità
25 mL
Diam. tubo
18 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741005-200EA | 4061833635179 |