Z740681
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Giunto
joint stopper6
Confezionamento
pkg of 6 ea
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740681-6EA | 4061837642548 |