Documenti fondamentali
Z740661
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 2000 mL, stopper joint: 10, volume 600-1900 mL, accuracy: 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom
Giunto
joint: stopper10
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pkg of 4 ea
Campo di misura del volume
600-1900 mL, accuracy: 100 mL
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)