Documenti fondamentali
Z693065
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 21 mm, blue
Sinonimo/i:
Tube rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS243071B
Lungh. × Largh. × Alt.
244 mm × 104 mm × 66 mm
Colore
blue
Descrizione generale
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)