Z682403
Ace glass steam tube, for condenser "C", "CR", "A" and "V" assemblies
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Sinonimo/i:
40610
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Büchi equivalent, 40610
Categorie correlate
Descrizione generale
The glass steam tube accessory fits the Büchi condenser assemblies, "C", "CR", "A" and "V", and works with Büchi Rotavapor models R-200/R-205 and R-114/R-144.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z682403-1EA | 4061832352176 |