Documenti fondamentali
Z680540
Duran® pressure equalization set
for 4-port cap, GL 45 (0.2 μm incl. membrane filter)
Sinonimo/i:
1137801
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Descrizione
with 0.2 μm membrane filter
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 1137801
Descrizione generale
Assembled set for pressure equalization, has screw cap GL 45 with three or four ports that have GL 14 thread.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)