Documenti fondamentali
Z679004
RF1000 pipette filler filters
pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS5000RFFIL
Descrizione generale
Replacement hydrophobic 0.45 μm filters for RF1000 pipette filler.
Note legali
RF1000 is a trademark of Heathrow Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)