Z675989
Rotating 4-way racks
Microtubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 12 x 0.5 mL tubes
Holds 12 x 8 mm tubes
Holds 32 x 0.2 mL tubes
Holds 32 x 6.5 mm tubes
Holds 6 x 15 mL tubes
Holds 6 x 16.4 mm tubes
Holds 9 x 1.5-2 mL tubes
Holds 9 x 11.2 mm tubes
Microtubes
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS29040B
Misura
210x100x100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675989-1EA | 4061832769615 |