Z675474
Sterile economy sample spoon
8 mL
Sinonimo/i:
dispensing tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Descrizione
PS
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F36740-00004
Categorie correlate
Descrizione generale
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
- Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
- Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675474-100EA | 4061832266541 |