Z675423
Replacement mesh inserts for mini-sieve micro sieve set
set of 1
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
set of 1
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37846-0000
Categorie correlate
Descrizione generale
Replacement mesh screens for Mini-Sieve micro sieve set. One each 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 and 230 standard mesh screens.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z675423-1SET | 4061833582039 |