Z673609
LAB-AIRE® II dryer basket
fits electric models only, L × W × H 5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
About This Item
Codice UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18737-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
Descrizione generale
Polypropylene test tube basket; 5 x 4 x 4 in, without lid. Ideal for rinsing, transport and storage of glassware. .Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Note legali
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z673609-1EA | 4061832266367 |