Z671843
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Sinonimo/i:
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
115 V AC
Materiali
ceramic plate
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3582401
IKA C-MAG MS7
Disponibilità
not available in EU
Parametri
100-1500 rpm speed
Dimens. piattaforma
200 mm × 200 mm
Volume max.
10 L
Peso
11 lb
Descrizione generale
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)