Z654795
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.3 universal attachment, 150 mm, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3342400
Diametro
150 mm
Descrizione generale
IKA VG 3.3 Universal attachment, round, 150mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z654795-1EA | 4061832774213 |