Z648469
Quickfit® bends with vacuum connection
socket joint: ST/NS 29/32, cone joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
RA3/44/SC
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Giunto
cone joint: ST/NS29/32
socket joint: ST/NS29/32
Produttore/marchio commerciale
Quickfit RA 3/44/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Socket to cone. With screw-thread adapter for flexible tubing.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z648469-1EA |