Documenti fondamentali
Z647527
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Caratteristiche
graduations 1.0 mL
Campo di misura del volume
50 mL
Altezza
195 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4788
  • Glass cylinder has blue enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)