Z630055
IKA® stirring elements
Paddle stirrer R1376, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0000757800
Misura asta
550 mm × 10 mm
Diam. agitatore
150 mm
Descrizione generale
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Applicazioni
Not compatible with model RW16.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z630055-1EA |