Key Documents
Z630039
IKA® HS 501 Horizontal shaker
AS501.1 Universal attachment
Sinonimo/i:
IKA® HS 501 horizontal shaker universal attachment, shaking plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0008000200
Largh. × prof. × alt.
480 mm × 500 mm × 120 mm
Descrizione generale
Using the universal attachment, all kinds of vessels can be adapted by universal, infinitely variable clamping rolls
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)