Documenti fondamentali
Z630004
IKA® A 11.2 basic grinding mill cutting blade
A 11.2 cutting blade, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41101708
NACRES:
NB.74
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1
case of 1 ×
Produttore/marchio commerciale
IKA 2905200
Compatibilità
suitable for (pulverizing soft, fibrous grinding materials.)
Descrizione generale
Cutting blade for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for cutting soft, fibrous ground material. Made of stainless steel
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)