Z609811
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 8.0 mm × 9.5 mm, L 10 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 m
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
8.0 mm × 9.5 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
0.75 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z609811-1PAK |