Z609749
Bohlender™ PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.0 mm, L 10 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 10 m
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
1.5 mm × 3.0 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
0.75 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z609749-1PAK |