Z569666
KDS syringe multi-rack for Legato™ series pumps
microliter
Sinonimo/i:
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KD Scientific 78-8302
Descrizione generale
Accommodates up to 4 x 0.5 μL to 10 mL syringes. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Note legali
Legato is a trademark of KD Scientific
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569666-1EA | 4061826710807 |