Z568392
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 4,000 mL, neck joint: ST/NS 29/32
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint: ST/NS neck29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
4,000 mL
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568392-1EA | 4061836505394 |