Z564788
Aldrich® Soxhlet jacketed extractor
capacity 145 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS45/50
Capacità
145 mL
Diam. int. × lungh. corpo centrale
40 mm × 90 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564788-1EA | 4061837636943 |